Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Veraschungsschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die Haldenwanger™ Veraschungsschalen aus Porzellan haben eine glatte Innenfläche und bestehen aus optimiertem Laborporzellan.
Brand:  Haldenwanger™ 109/6A
 View more versions of this product
Product Code. 10732622
  • 78.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Specifications
Specifications
640 mL
Rund
Labore
64 mm
Porzellan
Veraschungstiegel
Glatt
160 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers