Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Veraschungsschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die Haldenwanger™ Veraschungsschalen aus Porzellan haben eine glatte Innenfläche und bestehen aus optimiertem Laborporzellan.
Marke:  Haldenwanger™ 33/4
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10424681
  • 15.40 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Porzellan
Veraschungstiegel
Glatt
60 mm
45 mL
Rund
Labore
30 mm