Learn More
Haldenwanger™ Veraschungsschalen aus Porzellan
Marke: Haldenwanger™ 33D/4
6.14 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01500kg
Spezifikation
Flach | |
Porzellan | |
Veraschungstiegel | |
47 mm |
10 mL | |
Rund | |
12 mm |