Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. 11788473
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11788473
Marke: Porcelaines Avignon™ 11203
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in hoher Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Hohe Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 14mL
Außendurchmesser (metrisch) 30mm
Höhe (metrisch) 33mm
Product Type Tiegel