Learn More
BRAND™ Exsikkator-Einsatz aus Porzellan
Artikelnummer. 10044201 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
140 mm
190 mm
235 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10044201
Marke: BRAND™ 65980
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Porzellan. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
  • Konstruktion aus Porzellan
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
  • Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
  • Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 235 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Exsikkatorplatte
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Exsikkatoren
Enthält Ersatzteile und Zubehör
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis