Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Artikelnummer. 10251201
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Durchmesser (metrisch) Platte:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10251201
Marke: Haldenwanger™ L 127C/2A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Porzellan-Buchner-Trichter sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Buchner-Trichter aus Porzellan sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
  • Vertikale Seiten
  • Lieferbar in verschiedenen Größen für viele Filtrationsansprüche
  • Perforierte feste Filterplatte
Specifications
Kapazität (metrisch) 290 ml
Material Porzellan
Durchmesser (metrisch) Platte 90 mm
Menge 1Pack.
Produkttyp Büchner-Trichter