Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Durchmesser (metrisch) Platte:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Buchner-Trichter aus Porzellan sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
- Vertikale Seiten
- Lieferbar in verschiedenen Größen für viele Filtrationsansprüche
- Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 580 ml |
| Material | Porzellan |
| Durchmesser (metrisch) Platte | 114 mm |
| Menge | 1Pack. |
| Produkttyp | Büchner-Trichter |