Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
POP-7™ Polymer ist eine Trennmatrix für die DNA-Analysatoren 3730 und 3730XL. POP-7™ Polymer ist speziell für die DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse konzipiert.
2000.00 € - 13170.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | 98,5 % bis 900 Basen (für 50 cm-Kapillare), 98,5 % bis 700 Basen (für 36 cm-Kapillare) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardsequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) |
Produktlinie | POP-7™ |
Produkttyp | Polymer |
Prüfzeit | 1 h für 36 cm-Kapillare (Std.-Seq.), 2 h für 50 cm-Kapillare (lange Lese-Seq.) |
Beinhaltet: Jede Flasche enthält genügend Polymer für 960 Proben.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829816
|
Applied Biosystems™
4363929 |
1 x 28 ml |
2535.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16375302
|
Applied Biosystems™
4363929 |
1 x 28 ml | N/A | ||||||
15919182
|
Applied Biosystems™
4335615 |
5 x 28 ml | N/A | ||||||
15781816
|
Applied Biosystems™
4335615 |
5 x 28 ml |
5700.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15839816
|
Applied Biosystems™
4363935 |
10 x 28 ml |
7600.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15869776
|
Applied Biosystems™
4335611 |
30 x 28 ml |
13170.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertig – dies spart nicht nur Zeit, sondern erhält durch konsistente Formulierung auch die Reproduzierbarkeit.
- Entwickelt für Anwendungen zur Sequenzierungs- und Fragmentanalyse
- Konzipiert, um die mehrfache Verwendung von Kapillaren zu ermöglichen
Spezifikation
98,5 % bis 900 Basen (für 50 cm-Kapillare), 98,5 % bis 700 Basen (für 36 cm-Kapillare) | |
POP-7™ | |
1 h für 36 cm-Kapillare (Std.-Seq.), 2 h für 50 cm-Kapillare (lange Lese-Seq.) |
Standardsequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) | |
Polymer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.