Learn More
Applied Biosystems™ Pop-7™ Polymer, für 3:500/SeqStudio™ Flex
POP-7™ Polymer für den Genanalysator 3500/3500XL . Die POP-7™ Trennmatrix ist für kurze bis lange Lese-Sequenzierungen und Fragmentanalysen optimiert.
80.00 € - 800.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lange Lese-Sequenzierung, kurze Lese-Sequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) |
---|---|
Produktlinie | POP-7™ |
Beinhaltet: Bewahren Sie den Beutel bei 2 bis 8 °C auf, bis er gebrauchsfertig ist. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. Beachten Sie, dass abgelaufene Beutel nicht auf dem Gerät verwendet werden können.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15849876
|
Applied Biosystems™
A26073 |
96 Proben |
80.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15829722
|
Applied Biosystems™
4393708 |
384 Samples |
317.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15859826
|
Applied Biosystems™
4393714 |
960 Proben |
800.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
POP-4, POP-6 und POP-7 werden bequem in einfach zu bedienenden Beuteln angeboten, die POP-7 Trennmatrix ist für kurz- bis langlesenden Sequenzierungen und Fragmentanalysen optimiert.POP Polymere umkleiden dynamisch die Kapillarwand und steuern so den elektroosmotischen Fluss.Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen.POP Polymere wurden speziell zur Trennung von DNA-Fragmenten mit bekanntem Größenbereich bei gewünschter Auflösung und Laufzeit formuliert.
- Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig und in einem Beutel zur einmaligen Verwendung, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
- Robuste Formulierung: Entwickelt für Anwendungen zur Sequenzierungs- und Fragmentanalyse
- Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren.
- Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfach zu verfolgende wichtige Informationen, wie z. B. Teil-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (Anzeige im Software-Dashboard)
- Jedes Polymer ist für spezifische Anwendungen optimiert
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Lange Lese-Sequenzierung, kurze Lese-Sequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) | |
POP-7™ |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Der Beutel enthält 96 Proben des Polymers. Beutel bis zur Verwendung bei 2–8 °C aufbewahren. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. Beachten Sie, dass abgelaufene Beutel nicht auf dem Gerät verwendet werden sollten.
Nur für Forschungszwecke