Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Dies ist ein 96-Proben-Beutel mit POP-6™ Polymer für den Genanalysator 3500/3500XL. Die POP-6™ Trennmatrix ist für die standardmäßige Sequenzierung und Fragmentanalyse optimiert.
60.50 € - 776.00 €
Spezifikation
Produktlinie POP-6™
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Der Beutel enthält 96 Proben des Polymers.
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15839876
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A26071
96 Proben
78.50 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16386502
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A26071
96 Proben Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16305322
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4393717
384 Proben Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15879826
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4393717
384 Proben
308.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16365312
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4393712
960 Samples Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15849826
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4393712
960 Samples
776.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Pop-4, POP-6 und POP-7 werden bequem in einfach zu bedienenden Beuteln angeboten, die POP-6-Trennmatrix ist für die Standardsequenzierung und Fragmentanalyse optimiert.POP Polymere umkleiden dynamisch die Kapillarwand und steuern so den elektroosmotischen Fluss.Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen.POP Polymere wurden speziell zur Trennung von DNA-Fragmenten mit bekanntem Größenbereich bei gewünschter Auflösung und Laufzeit formuliert.
  • Einfache Handhabung: Gebrauchsfertig und in einem Beutel für den einmaligen Gebrauch, spart Zeit und sorgt für Zuverlässigkeit und Konsistenz
  • RFID-Etikett (Radio Frequency Identification) im Lieferumfang enthalten: Vereinfacht die Verfolgung wichtiger Informationen wie Teile-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten
  • Robuste Formulierung: Speziell für Sequenzierung sowie Fragmentanalyse-Anwendungen entwickelt
  • Auffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
  • Reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
POP-6™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Der Beutel enthält 96 Proben des Polymers.Beutel bis zur Verwendung bei 2 – 8 °C aufbewahren.Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.Beachten Sie, dass abgelaufene Beutel nicht auf dem Gerät verwendet werden sollten.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke