Learn More
Bohlender™ BOLA™ Globus Rührkupplungen aus POM
Diese Kupplungen eignen sich für Zentrifugen mit Drehzahlen bis 1,200 U/min. Bohlender™ BOLA™ Globus Rührkupplungen aus POM zeichnen sich durch ihre gute mechanische Festigkeit und leistungsstarke Transmission von bis zu 300 Ncm aus.
199.00 € - 245.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Ausgleichen von Achsenabweichungen zwischen Rührwerk und Rührstab
Menge 1/Packung
Typ Rührerkupplung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10632543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
C399-12
SW8 mm
245.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10050152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
C398-12
8 mm
206.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10044374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bohlender™
C398-08
6,5 mm
199.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr geringe Zentrifugalkräfte durch geringes Gewicht
  • Geeignet für Links- und Rechtsdrehung (außer GL10-Gewinde: keine Linksdrehung möglich)
  • Keine Resonanz
  • Einfache Montage durch Verschraubungen mit Klemmringen
  • Zapfen (Länge 90 mm) kann vom Anwender gekürzt werden
  • Maximale Fehlausrichtung der Achsen 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für das Ausgleichen von Achsenabweichungen zwischen Rührwerk und Rührstab
1/Packung
Rührerkupplung