Learn More
Cytiva Säulenverbinder aus POM/EPDM
Artikelnummer. 10630581 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Verwendung mit XK 16 Säulen
Zur Verwendung mit XK 26 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10630581
Marke: Cytiva 18115345
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenanschlüsse für die Verwendung in Gelfiltrations-Chromatographie
Dieser Packungsanschluss dient zum Anschluss einer anderen Säule, die als Packungsreservoir verwendet wird, an eine XK16- oder XK26-Säule, um eine effiziente Packung zu erzielen. Ein gut gepacktes Medienbett ist für optimale Ergebnisse in allen Formen der Flüssigkeitschromatographie, insbesondere bei der Gelfiltration, unerlässlich. Der Packungsanschluss erleichtert die Herstellung eines gut gepackten Betts aus Gelfiltration und anderen Medien in XK16- und XK26-Säulen und ist besonders praktisch für schnelles und einfaches Packen von Affinitäts-, IEX- und HIC-Medien in niedrigen Betthöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verpackungsanschluss
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Enthält 2 x Dichtungsring Innendurchmesser26 mm werden mit dem Packungsverbindungsstück geliefert
Material POM, EPDM
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit XK 26 Säulen