Learn More
VITLAB™ Pinzetten mit stumpfer Spitze aus POM
Artikelnummer. 16573642
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
250 mm
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16573642
Marke: VITLAB™ 68399
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fassen und halten Sie kleine Objekte einfach und sicher. VITLab™ POM-Pinzette mit stumpfer Spitze bietet eine abgerundete Spitze und ein gerillter Körper für optimalen Halt. Hergestellt aus Polyoxymethylen für hohe Elastizität, Langlebigkeit und chemische Beständigkeit. Packungen mit fünf Pinzetten in zwei Größen sind erhältlich.
Die nicht verriegelbare Daumenpinzette ist so konzipiert, dass sie kleine Objekte erfasst und hält, wo die Finger nicht greifen können oder wenn eine höhere Griffstabilität oder sterile Handhabung erforderlich ist. Diese gelben Polyoxymethylenpinzetten sind für eine optimale Objekthandhabung ausgelegt.
  • Stumpfe, abgerundete Enden sorgen für sicheres Greifen kleiner Objekte
  • Die Rillen an der Außenseite sorgen für optimalen Halt und eine sichere Handhabung
  • Lange Pinzetten (180 und 250 mm) bieten eine gute Reichweite für die Verwendung mit Blotting und Dekantieren
  • Hergestellt aus langlebigem Polyoxymethylen (POM)
    • Bietet hohe Elastizität für einfache Bedienung
    • Kann mit aliphatischen Alkoholen, Äther, Aldehyden, Kohlenwasserstoffen, Ketonen und Alkalien verwendet werden
    • Nicht empfohlen für die Verwendung mit Ester, Säuren und Oxidationsmitteln oder in einer Mikrowelle
  • Kann zur Reinigung/Sterilisation autoklaviert werden (häufiges Autoklavieren kann die mechanische Stabilität verringern)
Spezifikation
Spitzenform Stumpf
Anzahl pro Packung 5/Packung
Material Polyoxymethylen
Länge (metrisch) 250 mm
Produkttyp Pinzette, nicht verriegelnde Spitze
Ausführung Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfüllen und Umgießen
Modell Rillen auf der Außenseite