Learn More
Autoklavierbare Pinzette aus POM
Artikelnummer. 12033984
Click to view available options
Länge (metrisch):
18,0 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12033984
Marke: Azlon TWY264
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polyoxymethylen (POM). Azlon™ Autoklavierbare Pinzetten aus POM eignen sich für vielfältige Anwendungen.
Bauweise mit Polyoxymethylen (POM). Autoklavierbare Azlon™ POM-Pinzetten sind für mehrere Anwendungen geeignet.
  • Hochqualitative, autoklavierbare Pinzetten
  • Mit runden Enden
  • Fein bezahnte Greifer zur sicheren Handhabung von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spitzenform Rund
Länge (angloamerikanisch) 7,09 in.
Material POM
Länge (metrisch) 18,0 cm
Produkttyp Pinzetten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur sicheren Handhabung von Proben
Abmessungen (L x B) L 180 mm
Menge Je