Learn More
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher
Reinigung der Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen empfindlichen Oberflächen in kritischen Umgebungen. Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung geeignet und in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
61.05 € - 560.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Polywipe-C Heatseal Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Single-use |
Lage | 1-ply |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15942080
|
Contec™
LWCS0027 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | 300 Wischtücher/Beutel |
347.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15606996
|
Contec™
PCHS-1212 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | 75 Tücher/Beutel |
560.00 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11912445
|
Contec™
PCHS-99 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | 150 Wischtücher/Beutel |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Die Wischtücher bestehen aus einem leichten Polyester-Interlock-Strick aus 100 % Polyester
- Geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben
- Nicht scheuerndes, weiches Gewebe reinigt ohne Kratzer
- Die Wischtücher verfügen am Rand über lasergeschnittene Dichtungsfasern
- Chemikalienbeständig
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Durch die sechseckige Form lassen sich Wischtücher für kritische Aufgaben leicht von anderen unterscheiden
- Extrem geringer Partikel- und Faseranteil
Spezifikation
Polywipe-C Heatseal Wischtücher | |
Not Autoclavable | |
1-ply |
Polyester | |
Single-use |