Learn More
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15942080 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
150 Wischtücher/Beutel
300 Wischtücher/Beutel
75 Tücher/Beutel
Packungsgröße:
150 Stück
1500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 15942080
Marke: Contec™ LWCS0027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigung der Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen empfindlichen Oberflächen in kritischen Umgebungen. Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung geeignet und in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
  • Die Wischtücher bestehen aus einem leichten Polyester-Interlock-Strick aus 100 % Polyester
  • Geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben
  • Nicht scheuerndes, weiches Gewebe reinigt ohne Kratzer
  • Die Wischtücher verfügen am Rand über lasergeschnittene Dichtungsfasern
  • Chemikalienbeständig
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Durch die sechseckige Form lassen sich Wischtücher für kritische Aufgaben leicht von anderen unterscheiden
  • Extrem geringer Partikel- und Faseranteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die allgemeine Reinigung in kritischen Umgebungen, die Reinigung von Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen Geräten
Verpackungsmenge 300 Wischtücher/Beutel
Lage 1-lagig