Learn More
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher
Reinigung der Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen empfindlichen Oberflächen in kritischen Umgebungen. Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung geeignet und in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
Marke: Contec™ PCHS-99
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Wischtücher bestehen aus einem leichten Polyester-Interlock-Strick aus 100 % Polyester
- Geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben
- Nicht scheuerndes, weiches Gewebe reinigt ohne Kratzer
- Die Wischtücher verfügen am Rand über lasergeschnittene Dichtungsfasern
- Chemikalienbeständig
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Durch die sechseckige Form lassen sich Wischtücher für kritische Aufgaben leicht von anderen unterscheiden
- Extrem geringer Partikel- und Faseranteil
Spezifikation
Polywipe-C Heatseal Wischtücher | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Reinraum | |
1-ply |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
120 gsm | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
150 Wischtücher/Beutel | |
Unsteril |