Learn More
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 1.300.000, K85 bis 95, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696822 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10696822
Marke: Thermo Scientific Acros 227475000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD01076626
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Namenshinweis Average M.W. 1.300.000, K85-95
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Merck Index 15, 7814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Menge 500 g
Reinheit (%) 12 to 12.8% (nitrogen)
Identifizierung positive
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Wasser 5% max. (K.F.)