Learn More
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 1.300.000, K85 bis 95, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyvinylpyrrolidone |
Farbe | Creme-Weiß bis Weiß |
Namenshinweis | Average M.W. 1.300.000, K85-95 |
pH | 4 to 7 (5% aq. soln.) |
Physikalische Form | Pulver |
Merck Index | 15, 7814 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 12 to 12.8% (nitrogen) |
Identifizierung | positive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1.300.000