Learn More
BRAND™ PVC-Schale mit 5 Fächern,400 x 300 x 65 mm
Entwickelt für die Verwendung als Mehrzwecktabletts oder als Schubladenorganisator. Ideal für die Lagerung von magnetischen Rührstäben oder anderen kleinen, losen Gegenständen.
Marke: BRAND™ 768505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
Beschreibung
- PVC-Konstruktion
- Umfasst fünf Fächer unterschiedlicher Größe
- Abmessungen: 400 x 300 x 65 mm
Spezifikation
400 x 300 x 65 mm | |
65 mm | |
PVC (Polyvinylchlorid) | |
300 mm | |
Rechteckig |
Weiß | |
400 mm | |
Fotoschale | |
5 Kammern | |
Autoklavierbar |