Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke: Kautex™ 2000084422
4.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Teil der Behälterfamilienreihe 310
- Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
Spezifikation
500 ml | |
54 mm | |
PVC | |
126/Karton | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
126 | |
Nein | |
118,5 mm | |
Verschluss |