Learn More
Ark Plas Products™ Polyurethan-Schläuche
Codice prodotto. p-8005417
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9.6 mm
12.8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
300 m
500 m
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
30 Meter
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11703169
missing translation for 'mfr': Ark Plas Products™ TAX43AN1100F
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Eine ausgezeichnete Wahl für Schläuche im Labor mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Chemikalien, Knicken, Abrieb, Oxidation und Hydrolyse.
  • Bietet Flexibilität und hohe Stoßfestigkeit für Langlebigkeit
  • Überdurchschnittliche Leistung bei kalten Temperaturen
  • Extrudiert mit modernster Inline-Prozessüberwachung
  • Lieferung von Großpackungen auf Papprollen
Specifica
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Polyurethan
Außendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 500 m
Dicke (metrisch) 1.58 mm
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Schwarz
Härte 85 (Shore A)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato