Learn More
Hocker aus Polyurethan
194.00 € - 197.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Büro |
---|---|
Höhe (metrisch) | 420 bis 540 mm |
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Stuhl |
Material | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11927664
|
mb2
AP4CB2D1NE2 |
5 Rollen |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11917664
|
mb2
AP4CB2D1NE3 |
5 Pads |
194.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Für das Büro | |
Je 1 | |
Polyurethan |
420 bis 540 mm | |
Stuhl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hocker aus Polyurethan