Learn More
Navailles Polyurethanhocker
Als wirklich ergonomisches Konzept eliminiert der Polyurethanhocker die Ermüdung, die sich durch das Körpergewicht bei langem Stehen einstellt.Extrem stabil, einfach zu bewegen und mit geringer Standfläche beeinträchtigt er nicht die Bewegungsfreiheit des Benutzers.
Marke:  Navailles 7KA 80YHFO 00 905
271.36 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17476172
  • 363.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Halbrunde Stahlbasis mit schwarzer PVC-Beschichtung
  • Nicht rotierende, geneigte Gashebesäule
  • Höhenverstellung von 750 bis 980 mm mit Verlängerung und 630 bis 860 mm ohne Verlängerung
  • Stoßdämpfer
  • Zylindrischer Sitz aus schwarzem KANGO™-Weichpolyurethan
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Keine Armlehnen
Gasfedersäule
120 kg
8 Jahre
8,2 kg
18,9 in.
Ja
Labore, chemische Industrie
265 lb.
630 bis 980 mm
18,1 lb.
Keine
48 cm