Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
271.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Medientyp | Neutralizers |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17956549
|
LABPLAS
KSS-67910-DE |
None |
271.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17936649
|
LABPLAS
KSS-67915-DE |
Gloves |
326.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth