Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen aus Polyurethan
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Menge | 100/Pckg. |
| Material | Polyurethan |
| Produkttyp | Stopfen |