missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinematica™ Polytron PT6100 D Stativ-Dispersionseinheit

Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockierschutz

Marke:  Kinematica™ 11010110

Artikelnummer. 11930429

  • 6595.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der 1700-Watt-Motor bietet ausreichend Leistung und hohe Geschwindigkeit, die für eine effiziente Partikelgrößenreduzierung erforderlich sind
  • Sanftanlauf verhindert das Spritzen von Homogenat aus dem Probengefäß
  • Die aggregierte Spitze beschleunigt bis zu 32 m/s und erzeugt so feinste Partikel wie möglich
  • Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Viskosität konstant.
  • Die Membrantastatur ermöglicht die einfache Eingabe von Parametern und die Bedienung mit der Fingerspitze
  • Auswahl von drei Betriebsarten: Standard, zeitgesteuert und automatisch
Spezifikation

Spezifikation

Standdispergierer (High-End-Linie)
230 V
1700 W
235 x 164 x 313 mm
235 mm
LCD
PT 6100 D
0 bis 40 °C
500 bis 26.500 U/min
50/60 Hz
0,1 ml bis 30 l
313 mm
164 mm
PC-Software, EU-Netzkabel, RS-232/USB-Anschlusskabel
82 dBA bei 26.500 U/min
Antrieb: 7,4 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt