Learn More
Kinematica Polytron™ PT 1300 D Manueller Dispergierer
Wählen Sie das KINEMATICA Polytron PT 1300 D für Ihr Labor. Dieser vielseitige Hand-Homogenisator vereint Qualität, Komfort und hohe Leistung für eine schnelle, reproduzierbare Probenverarbeitung und konsistente Probengleichförmigkeit.
Marke: Kinematica 11010030
Benötigt : Generatoren (separat erhältlich; siehe Polytron Zubehör)
Beschreibung
Wählen Sie das KINEMATICA Polytron PT 1300 D für Ihr Labor. Dieser vielseitige Hand-Homogenisator vereint Qualität, Komfort und hohe Leistung für eine schnelle, reproduzierbare Probenverarbeitung und konsistente Probengleichförmigkeit.
Dieser Homogenisator, entweder als Handgerät oder auf einem Ständer montiert, eignet sich ideal für die schnelle Verarbeitung kleiner Probenmengen und -volumina. Das geringe Gewicht des PT 1300 D ermöglicht eine problemlose, wiederholte Verwendung und einfache Bewegung. Die Speicherung der gewünschten Geschwindigkeit gewährleistet wiederholte und reproduzierbare Homogenisierungen. Beim Ausschalten des Geräts wird die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit gespeichert. Es gibt verschiedene Arten von Edelstahlaggregaten (separat erhältlich) von 3 mm Durchmesser für Volumina bis 0.01 ml bis zu 12 mm Durchmesser für Volumina bis 250 ml. Wenn Kreuzkontamination zwischen Proben ein Problem ist, wählen Sie synthetische Einweg-Aggregate mit 7 mm oder 12 mm Durchmesser (separat erhältlich).
- 24 V/100 W-Niederspannungsmotor mit Sicherheitstransformator
- Drehzahleinstellung von 2,000 bis 30,000 U/min
- Aggregat-Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 14 m/s für feinstmögliche Partikel
- Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Viskosität konstant.
- Sanftanlauf verhindert das Spritzen von Homogenat aus dem Probengefäß.
- Thermosicherung für Überlastschutz
- PC-Schnittstellen (RS232 und USB)
- Abruffunktion der gespeicherten Geschwindigkeit
- Folientastatur für die Eingabe von Parametern mit den Fingerspitzen und einfache Reinigung
- Anwenderfreundliches Design
- Aggregataustausch mit einhändiger Schnellkupplung
- Verschiedene Modelle von Dispergieraggregaten, die einfach zu reinigen sind und für viele verschiedene Anwendungen geeignet sind (Zermahlen von pflanzlichem und tierischem Gewebe, Körnern und Samen, Erdproben, DNA-/RNA-Extraktionen, für Karl Fischer-Probenvorbereitung, Toxikologie und Lebensmittelwissenschaft)
Spezifikation
30.000 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
100 W | |
0.003 bis 3.381 oz. | |
8,26 x 1,57 x 1,77 in. (21 x 4 x 4,5 cm) | |
4,5 cm | |
21 cm | |
4 cm | |
Ideal für pulverisierte Pflanzen- und Tiergewebe, Körner und Saatgut, Bodenextraktion, DNA/RNA-Extraktion, Karl Fischer-Probenvorbereitung, Toxikologie und Nahrungsmittelwissenschaften | |
Tragbarer Homogenisator, Edelstahlgenerator (5, 7, 12 mm) und Einweggenerator (7 mm) | |
Je 1 | |
0 bis 40 °C |
230 V | |
50/60 Hz | |
250 ml | |
0,1 bis 100 ml | |
1.77 Zoll | |
8.26 Zoll | |
1.57 Zoll | |
LED | |
PT 1300 D tragbarer Homogenisator | |
PT 1300 D | |
32 bis 104 °F |