Learn More
Kinematica™ Polytron™ Homogenisator-Stative: Sicherheitsringe
Verhindert, dass sich der Homogenisator aus seiner Position bewegt.
27.00 € - 54.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sicherheitspositionierungsring |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10002153
|
Kinematica™
11045035 |
Sicherheitspositionierungsring | ST-P10/600 Stativ |
54.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10233152
|
Kinematica™
11045031 |
Sicherheitspositionierungsring | ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 Dispergiereinheiten |
27.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Der Sicherheitsring verhindert ein unkontrolliertes Absenken der Antriebseinheit. Kann auch zur Befestigung der Höhe der Antriebseinheit verwendet werden.Spezifikation
Sicherheitspositionierungsring | |
Edelstahl |