Learn More
Honeywell Safety Products™ Polytril™ Top Handschuhe
Click to view available options
Größe: 9
Beschreibung
- Der Strickhandschuh aus Polyamid passt sich perfekt der natürlichen Handform an und sorgt so für hervorragende Fingerfertigkeit.
- Polyamid bietet gute Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Reißen und Scheren.
- Die schwarze, ölbeständige Nitrilbeschichtung auf Handfläche, Handrücken und Fingerspitzen bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und ölbeständige Eigenschaften.
- Geeignet für folgende Anwendungen:
- Montagearbeiten unter öligen oder fettigen Bedingungen.
- Für Arbeiten im Freien in nassen Umgebungen.
- Bauwesen, Automobilbau, Metallindustrie.
- Elastisch am Handgelenk
- Schwarze Farbe für schmutzige Anwendungen und Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Gefahren, EC-Kategorie 2 PSA, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/05/07/0190 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger, Handrücken |
Stulpenmaterial | Polyamid |
Beschreibung | Gauge 13 |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Polyamid |
Produkttyp | Handschuhe |