Learn More
Brand™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10375231 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
100 mL
250 mL
Länge (metrisch):
44 mm
84 mm
140 mm
Breite (metrisch):
44 mm
84 mm
140 mm
Höhe (metrisch):
7 mm
21 mm
24 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10375231
Marke: Brand™ 155544
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus stoßdämpfendem Polystyrol. BRAND™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol in leichter, flacher Konstruktion eignen sich optimal zum Abwiegen. Antistatisch. Die Wanddicke beträgt etwa 0,2 mm.
  • Aus stoßdämpfendem Polystyrol.
  • Antistatisch.
  • Leichte und flache Bauweise.
  • Ideal für Wiegeanwendungen.
  • Wandstärke ca. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Typ Wägeschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Wiegeanwendungen
Dicke 0,2 mm
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 mm; 140 x 140 x 21 mm
Länge (metrisch) 140 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 21 mm