Learn More
Greiner Bio-One Belüftete Petrischalen aus Polystyrol
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
15 mm
Packungsgröße:
740 Stück
Beschreibung
- Belüftet für verbesserten Gasaustausch
- Hergestellt aus kristallinem Polystyrol für optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Petrischale |
| Anzahl pro Karton | 600 |
| Lüftung | Ja |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.