Learn More
Greiner Bio-One Belüftete Petrischalen aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10204092
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
15 mm
Packungsgröße:
740 Stück
Artikelnummer. 10204092
Marke: Greiner Bio-One 627161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach stapelbar. Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol mit Belüftungsschlitzen sind für einen verbesserten Gasaustausch konzipiert.
  • Belüftet für verbesserten Gasaustausch
  • Hergestellt aus kristallinem Polystyrol für optimale mikroskopische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 8,5 cm2
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Petrischale
Anzahl pro Karton 740
Lüftung Ja
Dimensions (Dia. x H) 35 x 10 mm
Höhe (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.