Learn More
Kartell™ Makroküvette für den VIS-Bereich
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung. Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
Marke:  Kartell™ 0194100
8.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10472511
  • 18.25 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung.Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
  • Wände (optische Seitenflächen) optisch bearbeitet, damit eine optimale Transparenz über das Spektralfeld hinweg gegeben ist
    • Bandbreite Polystyrol: 340 bis 800 nm
    • UV-Bereich: 280 bis 800 nm
  • Pfadlänge 10 mm
  • Kompatibel mit den meisten Spektralphotometern und Photometern auf dem Markt
  • Absorptionsänderungen: innerhalb eines Intervalls von ±1 %
  • Mit CE-Kennzeichnung und IVD-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Semi-Mikrozelle
2.5 mL
12 mm
100/Packung
280 bis 800 nm
Spektrophotometrie
Für Spektrophotometrie und die meisten der gängigen biologischen und biotechnologischen Anwendungen
Ja
Polystyrol
CE-IVD
10 mm
45 mm
12 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    0
    Minuten
    50
    Sekunden
    43
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Makroküvette für den VIS-Bereich > Wellenlänge/Fassungsvermögen:280 bis 800 nm/2,5 ml