Learn More
Semadeni™ Pinzetten aus Polystyrol
Artikelnummer. p-8000780
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
125 mm
Modell:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11840090
Marke: Semadeni™ 161
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Universal-Pinzette eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Labor. Semadeni™ Polystyrol-Pinzetten haben einen geriffelten Griff und eine rund gezackte Spitze.
  • Universalpinzette aus transparentem Polystyrol (PS)
Spezifikation
Spitzenform Gerade, rund
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 120 mm
Produkttyp Pinzetten
Menge (Anzahl pro Karton) 100/Packung
Typ Pinzetten
Modell Einzeln verpackt