Learn More
Megro™ Polystyrol-Pinzette
Artikelnummer. 10052199
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10052199
Marke: Megro™ 126300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die sterile Einweg-Pinzette mit einfacher Verpackung eignet sich ideal für den Einsatz in Zerschnitten und für empfindliche Aufgaben.
Bestellinformation
Abmessungen, Länge, metrisch
Spezifikation
Anzahl pro Packung 50/Packung
Bauweise/Design anatomisch
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 125 mm
Produkttyp Pinzetten
Menge (Anzahl pro Karton) Je