Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Lagerungsflaschen
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Polystyrol-Medienflaschen Zur Verwendung mit Bottle-Top-Filtern oder als Ersatz-/Zusatzbehälter für Filtereinheiten. Hervorragend als Vorratsbehälter geeignet.
Marke: Fisherbrand™ FB12566515
64.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
- Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
- Polystyrol
- Eingeformte Graduierungen
- Steril
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Abgerundet mit eingeformten Handgriffen | |
Steril | |
500 mL |
Polystyrol | |
Auffangkolben |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.