Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Müheloses Wiegen und Ausschütten von Proben. Fisherbrand™ schwarze, antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
Marke: Fisherbrand™ HS1423BBF
36.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die flexiblen Wägeschalen haben glatte Oberflächen und abgerundete Ecken für präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust
- Für den besten Farbkontrast stehen sie in weiß oder schwarz zur Verfügung
- Antistatische Oberfläche, um sicherzustellen, dass die Probe vollständig entfernt wird
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, damit sie nicht umkippen
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
- Erhältlich in drei Größen und zwei Farben, in 500er-Packungen
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
Spezifikation
Flach | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
Antistatisches Wägeschiffchen | |
M; 85 x 85 x 24 mm | |
85 mm |
85 mL | |
Einwegprodukt | |
Quadratisch | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
85 mm | |
24 mm |