Learn More
BRAND™ Sample Cups, PS, clear, for Technicon-Analyzer
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 ml
2.0 ml
4 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus transparentem Polystyrol.
- Verwendung mit Technicon™ Analysator
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm (oben), 13,3 mm (unten) |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Höhe (metrisch) | 38 mm |