Learn More
Gosselin™ Runde Petrischale aus Polystyrol mit drei Belüftungsöffnungen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
825 Stück
Beschreibung
- Zum Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen wie Klinik, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG N 1935/2004, ISO 11137 : Aseptisch |
| Beschreibung | Doppelter Außenbeutel mit Rückverfolgbarkeitsetikett |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
| Typ | Petrischale |
| Wellanzahl | 2 |
| Menge | 33/Beutel |
| Mehr anzeigen |