missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol

Diese langlebigen Tabletts erleichtern die Organisation am Arbeitsplatz. Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol sind vielfältig im Labor einsetzbar und in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.

Marke:  Multiroir™ 39204

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11758371

  • 15.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mehrzweck
  • Polystyrol
  • Rechteckig
Spezifikation

Spezifikation

Grün
210 mm (innen), 260 mm (außen)
Tablett
10 Stück
40 mm (innen), 42 mm (außen)
Polystyrol
150 mm (innen), 196 mm (außen)
Rechteckig
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote