Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Robust und komfortabel in der Anwendung durch den speziell entwickelten abgerundeten Griff und die robuste Klinge. Der Pulverspatel wird in einer kontrollierten Atmosphäre (Reinraum Klasse 100,000) hergestellt und verpackt und kann daher direkt aus dem Beutel verwendet werden.
Marke:  Sampling Systems™ 8095A-150S
Artikelnummer. 12554366
  • 364.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hauptmerkmale:
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
  • Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Keine Reinigung erforderlich  – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Gerät können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
  • Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
  • Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Weiß
Pulverspatel
230 mm
Steril
Ja
Polystyrol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer121385 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number8095A-150S
Chargennummer120450 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2024 Catalog Number8095A-150S
Chargennummer119341 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/11/2024 Catalog Number8095A-150S
Chargennummer119342 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog Number8095A-150S
Chargennummer119342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number8095A-150S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Länge:230mm