Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10668631
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Lüftung:
Ja
Nr.
Menge:
120/Packung
240/Packung
360/Packung
420/Packung
480/Packung
600/Packung
740/Packung
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
360 Stück
420 Stück
480 Stück
600 Stück
740 Stück
Artikelnummer. 10668631
Marke: Greiner Bio-One 635102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen lieferbar und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
  • Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
  • Einfach stapelbar
  • Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Unsteril
Wellanzahl 2
Menge 480/Packung
Lüftung Ja
Dimensions (Dia. x H) 94 x 15 mm
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm