Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Lüftung:
Ja
Nr.
Menge:
120/Packung
240/Packung
360/Packung
420/Packung
480/Packung
600/Packung
740/Packung
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
360 Stück
420 Stück
480 Stück
600 Stück
740 Stück
Beschreibung
- Hitzebeständig bis zu 60 °C
- Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
- Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
- Einfach stapelbar
- Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 80 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 480/Packung |
| Lüftung | Ja |
| Dimensions (Dia. x H) | 94 x 16 mm |
| Höhe (metrisch) | 16 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 94 mm |