Learn More
Fisherbrand™ Sterilin™ Sterile Polystyrol-Petrischale
Stapelbare runde Petrischalen für den allgemeinen Einsatz im Labor.
Marke: Fisherbrand™
284.43 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.80000kg
Beschreibung
- Kompatibel mit Robotersystemen
- Ausgezeichnete optische Qualität
- FDA-zugelassenes reines Polystyrol
Spezifikation
Klasse 7 ISO14644 | |
Steril | |
Geeignet, wenn Einsparungen beim Raum für Medien und Inkubatoren notwendig sind | |
1620/Karton | |
12 mm |
Polystyrol | |
Petrischale | |
Dreifach verpackt | |
Dreifach belüftet | |
55 mm |