Learn More
Kartell™ Mikroskop-Objektträgerkasten aus Polystyrol
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
25
50
100
Tiefe (metrisch):
83 mm
97 mm
180 mm
Höhe (metrisch):
35 mm
38 mm
Breite (metrisch):
98 mm
230 mm
Unit Size:
1 Stück
4 Stück
Description
- Schlitze mit gutem Abstand für die einfache Handhabung von Objektträgern 76 x 26 mm
- Schlitze sind eindeutig nummeriert und können mit der entsprechenden Indexkarte referenziert werden
- Deckel komplett abnehmbar
- Ober- und Rückseite deutlich gekennzeichnet
- Die Boxen mit 50 und 100 Plätzen haben Positionierlaschen, sodass Boxen gestapelt werden können
Specifications
Specifications
| Objektträgerkapazität | 50 |
| Farbe | Grau |
| Kammern | 50 |
| Tiefe (metrisch) | 97 mm |
| Gerät fasst | 50 Objektträger |
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Enthält | Deckel und Indexkarte |
| Material | Polystyrol |
| Stapelbar | Ja |
| Breite (metrisch) | 230 mm |