Learn More
Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Specifications
Specifications
| Typ | Makroküvette |
| Einwegprodukt | Nein |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 100/Pckg. |
| Wavelength Range | 220 bis 900 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |