Learn More
Fisherbrand™ DECKEL FUER ABTROPFKORB
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Tablettinhalte mit einer stabilen Abdeckung aus Polystyrol. Der Fisherbrand™ Deckel für Blutentnahmegefäße besitzt eine perfekte Passform und macht den Griff in vertikaler Position zugänglich.
Marke:  Fisherbrand™ HS2202
Artikelnummer. 11780634
  • 62.35 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann für zusätzliche Sicherheit mit Kabelbindern gesichert werden
  • Hergestellt aus Polystyrol und stapelbar.
  • Maße 420 x 240 x 205 mm
Spezifikation
Spezifikation
420 x 240 x 205 mm
205 mm
240 mm
Droplet™ Blutentnahme-Tray
420 mm
Polystyrol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ DECKEL FUER ABTROPFKORB > Größe: 420 x 240 x 205 mm