Learn More
BRAND™ Stuhlproben-Behälter, PS, unsteril, 30ml, mit blauem Deckel (VE=400 Stck.)
Artikelnummer. 10410602 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 10410602
Marke: BRAND™ 62305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit anwenderfreundlichem Schraubverschluss aus Polystyrol, der als Probenlöffel dient. Mit Etikett. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • Polystyrol-Ausführung
  • Mit Etikett
  • Schraubverschluss mit integrierter Schaufel
  • Der Deckel bietet Griffsicherheit für die Probenschaufel
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduated Nein
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 30 ml
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial PS (Polystyrol)
Beschriftung Enthalten
Anzahl pro Packung 100/Pckg.