Learn More
Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit. Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
Marke: Kartell™ 8830200
35.26 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.10150kg
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrol für beste Klarheit.Kartell™ Einweg-Probenröhrchen aus Polystyrol sind wirtschaftlich und langlebig.
- Durch die einmalige Verwendung wird die Kontamination durch Verschleppung oder Absorption verhindert
- Hervorragend für empfindliche Chargenarbeiten oder zum Zentrifugieren mit niedriger Drehzahl geeignet
- Farbcodierte Verschlusskappen separat erhältlich
Spezifikation
CE IVD | |
1000 x G | |
100 mm | |
Ja | |
Steril | |
Reagenzgläser |
Durchsichtig | |
10 ml | |
Polystyrol | |
Je 1 | |
16 mm |